Merck
ENA946840199
Enamine
8-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.58
MDL番号:
Iupac Name
8-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12BrN.ClH/c11-9-5-4-8-3-1-2-6-12-10(8)7-9;/h4-5,7,12H,1-3,6H2;1H
InChI Key
BJLBKUQZVWTOKX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381026
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381026