Merck
ENA946840193
Enamine
3-methoxy-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.15
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C5H9N3O/c1-8-4(6)3-5(7-8)9-2/h3H,6H2,1-2H3
InChI Key
YFUSJUKJTGCOGP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381019
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381019