Merck
ENA946839959
Enamine
3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-thione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.18
MDL番号:
mp
76-81
Iupac Name
3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-thione
Inchi Code
1S/C6H6O2S/c1-4-6(7)5(9)2-3-8-4/h2-4H,1H3
InChI Key
QDPNJMXYGUSSML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378903
Melting Point
76-81
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378903