Merck
ENA946839950
Enamine
2-(aminomethyl)-3-fluorophenol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.61
MDL番号:
Iupac Name
2-(aminomethyl)-3-fluorophenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8FNO.ClH/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9;/h1-3,10H,4,9H2;1H
InChI Key
YFUCBSZFLACUEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378884
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378884
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)