Merck
ENA946839931
Enamine
dimethyl({[(piperidin-4-yl)methyl]imino})-lambda6-sulfanone dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.23
MDL番号:
Iupac Name
S-methyl-N-(piperidin-4-ylmethyl)methanesulfinamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2OS.2ClH/c1-12(2,11)10-7-8-3-5-9-6-4-8;;/h8-9H,1,3-7H2,2H3,(H,10,11);2*1H
InChI Key
YHQGOSABYROGAJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384237
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384237