Merck
ENA946839906
Enamine
lithium(1+) ion 5-methyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.02
MDL番号:
mp
189-190
Iupac Name
lithium 5-methyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H4N2O3.Li/c1-2-5-3(4(7)8)6-9-2;/h1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
PDGXBUGQQMGDFT-UHFFFAOYSA-M
保管温度
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383978
Melting Point
189-190
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383978
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)