Merck
ENA946839904
Enamine
1-{1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.72
MDL番号:
Iupac Name
1-(quinuclidin-3-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N3O2.ClH/c15-10-3-6-14(11(16)12-10)9-7-13-4-1-8(9)2-5-13;/h3,6,8-9H,1-2,4-5,7H2,(H,12,15,16);1H
InChI Key
HTMUKHNCLNQBJG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383917
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383917