Merck
ENA946839827
Enamine
(6S)-2,8-diazatricyclo[8.4.0.0,2,6]tetradeca-1(14),10,12-triene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.27
MDL番号:
Iupac Name
(S)-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benzo[f]pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepine
Inchi Code
1S/C12H16N2/c1-2-6-12-10(4-1)8-13-9-11-5-3-7-14(11)12/h1-2,4,6,11,13H,3,5,7-9H2/t11-/m0/s1
InChI Key
NFYVHOGYBQYTEK-NSHDSACASA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379496
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379496