Merck
ENA946836576
Enamine
methyl 7-bromothieno[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.12
MDL番号:
Iupac Name
methyl 7-bromothieno[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2S/c1-13-9(12)7-2-5-3-11-4-6(10)8(5)14-7/h2-4H,1H3
InChI Key
DXBLCEKGOLBYBO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-376038
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-376038
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)