Merck
ENA946835418
Enamine
3-(prop-2-en-1-yl)oxolan-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
Iupac Name
3-allyltetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-3-7(8)4-5-9-6-7/h2,8H,1,3-6H2
InChI Key
GLLGVEJFPXHOOS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374113
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374113