Merck
ENA946835408
Enamine
5-bromo-2-cyclobutylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.08
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-cyclobutylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c9-7-4-10-8(11-5-7)6-2-1-3-6/h4-6H,1-3H2
InChI Key
GGRDQVNIRHJZCI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373868
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373868
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)