Merck
ENA946833654
Enamine
5-(propan-2-yl)-1,2-oxazol-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.62
MDL番号:
Iupac Name
5-isopropylisoxazol-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c1-4(2)6-5(7)3-8-9-6;/h3-4H,7H2,1-2H3;1H
InChI Key
MOUFEPSPFMEWGN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367229
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367229