Merck
ENA946832074
Enamine
2-(2-oxopyrrolidin-3-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.14
MDL番号:
Iupac Name
(2-oxo-3-pyrrolidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c8-5(9)3-4-1-2-7-6(4)10/h4H,1-3H2,(H,7,10)(H,8,9)
InChI Key
JLIUKLMVAQJSDZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343474
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343474