Merck
ENA946831627
Enamine
2,2-dipropylpyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.74
MDL番号:
Iupac Name
2,2-dipropylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N.ClH/c1-3-6-10(7-4-2)8-5-9-11-10;/h11H,3-9H2,1-2H3;1H
InChI Key
MUWDHLSLLBGWHG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366495
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366495