Merck
ENA946831621
Enamine
3-methoxypiperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.65
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxypiperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-11-7(6(9)10)3-2-4-8-5-7;/h8H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
InChI Key
VIDBCGZNAUTUGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366423
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366423