Merck
ENA769517848
Enamine
ethyl 3-cyclopropylprop-2-ynoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.17
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-cyclopropylpropiolate
Inchi Code
1S/C8H10O2/c1-2-10-8(9)6-5-7-3-4-7/h7H,2-4H2,1H3
InChI Key
YQKWSKCBPAMHEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91269
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91269
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)