Merck
ENA769517708
Enamine
methyl[(pyrimidin-4-yl)methyl]amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.08
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl(4-pyrimidinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-7-4-6-2-3-8-5-9-6;;/h2-3,5,7H,4H2,1H3;2*1H
InChI Key
FXWOAOXEKIEANY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374292
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374292