Merck
ENA769517687
Enamine
1-(pyridin-2-yl)hept-6-en-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.26
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)-6-hepten-2-one
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-2-3-4-8-12(14)10-11-7-5-6-9-13-11/h2,5-7,9H,1,3-4,8,10H2
InChI Key
DEZSSMYSMHMOAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374239
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374239