Merck
ENA769517662
Enamine
ethyl 2-(3-benzyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.27
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (3-benzyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C13H14N2O3/c1-2-17-13(16)9-12-14-11(15-18-12)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
InChI Key
SLMFEPBZDHRLKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374187
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374187
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)