Merck
ENA769517487
Enamine
2-methyl-2-[(3,4,5-trifluorophenyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.71
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-(3,4,5-trifluorobenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14F3N.ClH/c1-12(3-2-4-16-12)7-8-5-9(13)11(15)10(14)6-8;/h5-6,16H,2-4,7H2,1H3;1H
InChI Key
VVLDDEGNJUOAIX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373982
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373982
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)