Merck
ENA769508661
Enamine
6-aminopyridine-2-carbothioamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.21
MDL番号:
Iupac Name
6-amino-2-pyridinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C6H7N3S/c7-5-3-1-2-4(9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
InChI Key
GVFAJJVOTQJFES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365934
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365934
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)