Merck
ENA769508630
Enamine
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbothioamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.2
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbothioamide
Inchi Code
1S/C5H7N3S/c1-8-3-2-4(7-8)5(6)9/h2-3H,1H3,(H2,6,9)
InChI Key
CKQSVYHNXHVJIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373412
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373412
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)