Merck
ENA769508458
Enamine
2-(1,2-thiazol-5-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.18
MDL番号:
Iupac Name
2-(5-isothiazolyl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c7-4-2-5-1-3-6-8-5/h1,3,7H,2,4H2
InChI Key
FSRGAYJXKVOUQT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371745