Merck
ENA769508319
Enamine
{[2-(2-chloro-4-fluorophenoxy)-5-fluorophenyl]methyl}(methyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.7
MDL番号:
Iupac Name
[2-(2-chloro-4-fluorophenoxy)-5-fluorophenyl]-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C14H12ClF2NO/c1-18-8-9-6-10(16)2-4-13(9)19-14-5-3-11(17)7-12(14)15/h2-7,18H,8H2,1H3
InChI Key
IERWEBWLKPBPPO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370940
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370940
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)