Merck
ENA769508279
Enamine
chloromethyl pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.6
MDL番号:
Iupac Name
chloromethyl 1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H10ClNO2/c7-5-10-6(9)8-3-1-2-4-8/h1-5H2
InChI Key
KWQRWSRWSWLRGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370791
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370791