Merck
ENA769507956
Enamine
dimethyl[4-(methylamino)butyl]amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.15
MDL番号:
Iupac Name
N1,N1,N4-trimethylbutane-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H18N2.2ClH/c1-8-6-4-5-7-9(2)3;;/h8H,4-7H2,1-3H3;2*1H
InChI Key
KJCJXWPQALTRQC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-372076
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-372076