Merck
ENA769507737
Enamine
tert-butyl 4-oxo-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.34
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-9-11(16)8-14(10-15)4-6-18-7-5-14/h4-10H2,1-3H3
InChI Key
NMNIPNFHOGXQBQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367488
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367488
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)