Merck
ENA769507727
Enamine
1-amino-3-cyclohexylpropan-2-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.7
MDL番号:
Iupac Name
1-amino-3-cyclohexylpropan-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-7-9(11)6-8-4-2-1-3-5-8;/h8H,1-7,10H2;1H
InChI Key
CKPWEJFBIOCROI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367398
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367398