Merck
ENA769507673
Enamine
(3-fluoronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
(3-fluoronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10FN.ClH/c12-10-5-8-3-1-2-4-11(8)9(6-10)7-13;/h1-6H,7,13H2;1H
InChI Key
CDYPXYLVNSJRCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365820
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365820
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)