Merck
ENA769506291
Enamine
4-(azetidine-3-carbonyl)morpholine; trifluoroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.24
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-azetidinylcarbonyl)morpholine trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C8H14N2O2.C2HF3O2/c11-8(7-5-9-6-7)10-1-3-12-4-2-10;3-2(4,5)1(6)7/h7,9H,1-6H2;(H,6,7)
InChI Key
FKKFYQFBVRGFBN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365747
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365747
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)