Merck
ENA769506019
Enamine
2-(2-methoxyphenyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.23
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-methoxyphenyl)pyridine
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-14-12-8-3-2-6-10(12)11-7-4-5-9-13-11/h2-9H,1H3
InChI Key
DXYPUBAVJUPMKO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365253
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365253
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)