Merck
ENA769505829
Enamine
4-methyl-1-(4-methylpyridin-3-yl)pentan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.27
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-1-(4-methyl-3-pyridinyl)-1-pentanone
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-9(2)4-5-12(14)11-8-13-7-6-10(11)3/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
VWXYZABTXYHYQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364847
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364847