Merck
ENA769505725
Enamine
1-azabicyclo[3.2.1]octan-5-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.12
MDL番号:
Iupac Name
(1S,5R)-1-azabicyclo[3.2.1]octan-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-2-1-4-9(6-7)5-3-7;;/h1-6,8H2;2*1H
InChI Key
ZBKKVNINTRLWCL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364669
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364669