Merck
ENA769505718
Enamine
3-(oxan-4-yl)cyclohexan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.28
MDL番号:
Iupac Name
3-tetrahydro-2H-pyran-4-ylcyclohexanol
Inchi Code
1S/C11H20O2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-4-6-13-7-5-9/h9-12H,1-8H2
InChI Key
KWGYQRYXKBCITJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364648
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364648
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)