Merck
ENA769505699
Enamine
ethyl 1-methyl-2,5-dioxoimidazolidine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
mp
87-88
Iupac Name
ethyl 1-methyl-2,5-dioxoimidazolidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H10N2O4/c1-3-13-6(11)4-5(10)9(2)7(12)8-4/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,12)
InChI Key
NILZBYCDEFCXPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364618
Melting Point
87-88
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364618
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)