Merck
ENA769505484
Enamine
1,3-dichloro-6-fluoro-7-methoxyisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.07
MDL番号:
Iupac Name
1,3-dichloro-6-fluoro-7-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H6Cl2FNO/c1-15-8-4-6-5(2-7(8)13)3-9(11)14-10(6)12/h2-4H,1H3
InChI Key
IEQQEFVARMURER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365648
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365648
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)