Merck
ENA769505376
Enamine
1-phenyl-2-azaspiro[3.6]decane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.34
MDL番号:
Iupac Name
1-phenyl-2-azaspiro[3.6]decane
Inchi Code
1S/C15H21N/c1-2-7-11-15(10-6-1)12-16-14(15)13-8-4-3-5-9-13/h3-5,8-9,14,16H,1-2,6-7,10-12H2
InChI Key
YNDSWWXTBFXWGJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364530
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364530