Merck
ENA769504019
Enamine
{4-[(oxiran-2-yl)methyl]oxan-4-yl}methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.22
MDL番号:
Iupac Name
(4-(oxiran-2-ylmethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H16O3/c10-7-9(5-8-6-12-8)1-3-11-4-2-9/h8,10H,1-7H2
InChI Key
SNBXCYNEBNURHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-362954
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-362954
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)