Merck
ENA769500575
Enamine
4,6-dichloro-3-nitroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.05
MDL番号:
mp
118-120
Iupac Name
4,6-dichloro-3-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Cl2N2O2/c10-5-1-2-7-6(3-5)9(11)8(4-12-7)13(14)15/h1-4H
InChI Key
LSMIOKSCDLKEJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-361586
Melting Point
118-120
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-361586
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)