Merck
ENA769495992
Enamine
2-fluoro-4-methoxy-6-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.17
MDL番号:
mp
134-135
Iupac Name
2-fluoro-4-methoxy-6-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-5-3-6(13-2)4-7(10)8(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
MDXDXBVBNUWUBM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220260
Melting Point
134-135
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220260