Merck
ENA769495920
Enamine
1-(methoxymethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
111.14
MDL番号:
Iupac Name
1-(methoxymethyl)cyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H9NO/c1-8-5-6(4-7)2-3-6/h2-3,5H2,1H3
InChI Key
HYNTZMSQCKBZOR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198259
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198259