Merck
ENA769495660
Enamine
tert-butyl 6-bromo-7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
330.2
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydroquinoline-1(2H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H17BrFNO2/c1-14(2,3)19-13(18)17-6-4-5-9-7-10(15)11(16)8-12(9)17/h7-8H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
VHVXBKHQCWZFMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333223
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333223