Merck
ENA769495658
Enamine
2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.14
MDL番号:
Iupac Name
2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5F2N3O2/c9-7(10)5-6(8(14)15)13-2-1-11-3-4(13)12-5/h1-3,7H,(H,14,15)
InChI Key
YJWNCOFFWUJILL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333001
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333001
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)