Merck
ENA715369580
Enamine
3-(tert-butoxy)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
Iupac Name
3-tert-butoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)13-10-6-4-5-9(7-10)8-12/h4-8H,1-3H3
InChI Key
SKELHDLJYLXUSL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115342
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115342
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)