Merck
ENA715369290
Enamine
5-(piperazin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.69
MDL番号:
Iupac Name
5-(piperazin-1-yl)picolinonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N4.ClH/c11-7-9-1-2-10(8-13-9)14-5-3-12-4-6-14;/h1-2,8,12H,3-6H2;1H
InChI Key
XBVQFUBJVOZZIP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189204
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189204