Merck
ENA638599106
Enamine
{4-[(3-methylphenyl)methyl]morpholin-2-yl}methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.31
MDL番号:
Iupac Name
[4-(3-methylbenzyl)-2-morpholinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-11-3-2-4-12(7-11)9-15-5-6-16-13(8-14)10-15/h2-4,7,13H,5-6,8-10,14H2,1H3
InChI Key
UMDJSGAJEMJQCC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345660
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345660