Merck
ENA638599032
Enamine
2-chloro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.62
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H7ClN4/c1-13-7(3-5-11-13)6-2-4-10-8(9)12-6/h2-5H,1H3
InChI Key
NZMZFBFHNYJTPY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344255
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344255
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)