Merck
ENA638598867
Enamine
(isoquinolin-6-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
Iupac Name
6-isoquinolinylmethanamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-6-8-1-2-10-7-12-4-3-9(10)5-8/h1-5,7H,6,11H2
InChI Key
WHCMAPPCHCJCQG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344911
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344911
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)