Merck
ENA638598844
Enamine
2-cyclopentyl-2-ethoxyacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.22
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopentyl-2-ethoxyacetic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-2-12-8(9(10)11)7-5-3-4-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
YDFIWJFDKIVAOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344860
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344860
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)