Merck
ENA638598748
Enamine
N-(prop-2-yn-1-yl)morpholine-4-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.2
MDL番号:
mp
180-185
Iupac Name
N-(prop-2-ynyl)morpholine-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-2-3-9-8(11)10-4-6-12-7-5-10/h1H,3-7H2,(H,9,11)
InChI Key
CJIKWUXDVNYLJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343988
Melting Point
180-185
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343988